Learn More
Cyclin E1 Antibody (3A5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
355.00€ - 533.00€
Spécification
| Antigène | Cyclin E1 |
|---|---|
| Clone | 3A5 |
| Dilution | ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30043136
|
Novus Biologicals
NBP3-26692-50ul |
50 μL |
355.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30043323
|
Novus Biologicals
NBP3-26692-100ul |
100 μL |
533.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cyclin E1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin E1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, ImmunocytochemistrySpécification
| Cyclin E1 | |
| ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CCNEcyclin Es, cyclin E1, cyclin Et, G1/S-specific cyclin-E1 | |
| A synthesized peptide derived from Human Cyclin E1 [UniProt P24864] | |
| Primary | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 3A5 | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| 898 | |
| IgG | |
| Affinity purified |