missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin E1 Antibody (9H12), Novus Biologicals™

Code produit 30043936 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
50 μL
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30043936 100 μL 100µL
30043168 50 μL 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30043936 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP326693100ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Cyclin E1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin E1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Cyclin E1
Applications ELISA, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 9H12
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gène CCNEcyclin Es, cyclin E1, cyclin Et, G1/S-specific cyclin-E1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from Human Cyclin E1 [UniProt P24864]
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 898
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.