missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin E1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30143519 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30143519 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30143519 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB500129CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Cyclin E1 Polyclonal antibody specifically detects Cyclin E1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Cyclin E1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène CCNEcyclin Es, cyclin E1, cyclin Et, G1/S-specific cyclin-E1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Partial residue sequence of Cyclin E1.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 898
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.