missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin E1 Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals™

Code produit 30623620 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30623620 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30623620 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF6810Z

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

Cyclin E1 Polyclonal antibody specifically detects Cyclin E1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Cyclin E1
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 755
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CCNEcyclin Es, cyclin E1, cyclin Et, G1/S-specific cyclin-E1
Espèces hôtes Sheep
Immunogène E. coli-derived recombinant human Cyclin E1, Met16-Lys143, Accession # P24864
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 898
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.