missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclophilin B Antibody (CL3915) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Code produit 30287821 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30287821 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30287821 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP259782DL594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Cyclophilin B Monoclonal antibody specifically detects Cyclophilin B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Cyclophilin B
Applications Western Blot, KnockDown
Classification Monoclonal
Clone CL3915
Conjugué DyLight 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Cyclophilin B, cyclophilin-like protein, CYPBEC 5.2.1.8, CYP-S1, MGC2224, OI9MGC14109, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase B, peptidylprolyl isomerase B (cyclophilin B), PPIase B, Rotamase B, S-cyclophilin, SCYLP
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P23284, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Loading Controls
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5479
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4⪚C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.