Learn More
Cyclophilin-F Antibody [Alexa Fluor« 647], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30497956 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30497956 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30497956 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338034AF647
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
Cyclophilin-F Polyclonal antibody specifically detects Cyclophilin-F in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cyclophilin-F
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Cyclophilin F, CYP3FLJ90798, Cyp-D, hCyP3, MGC117207, mitochondrial, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, mitochondrial, peptidylprolyl isomerase F, peptidylprolyl isomerase F (cyclophilin F)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 100-207 of human Cyclophilin-F (NP_005720.1).,, Sequence:, CSKGSGDPSSSSSSGNPLVYLDVDANGKPLGRVVLELKADVVPKTAENFRALCTGEKGFGYKGSTFHRVIPSFMCQAGDFTNHNGTGGKSIYGSRFPDENFTLKHVGPGVLSMANAGPNTNGSQFFICTIKTDWLDGKHVVFGHVKEGMDVVKKIESFGSKSGRTSKKIVITDCGQLS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Proteases & Other Enzymes
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10105
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG