missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYP39A1 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit p-200066129 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18619691 100 μg 100µL
18640854 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18619691 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297435100ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CYP39A1 Polyclonal antibody specifically detects CYP39A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CYP39A1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formule PBS (pH 7.0)
Alias de gène Cytochrome P450 39A1, cytochrome P450, family 39, subfamily A, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily XXXIX (oxysterol 7 alpha-hydroxylase), polypeptide 1,24-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase, EC 1.14.13.99, hCYP39A1, oxysterol 7alpha-hydroxylase, Oxysterol 7-alpha-hydroxylase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CYP39A1 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51302
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.