Learn More
CYP4F2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18683720 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18683720 0.02 mL 0.02mL
18625790 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18683720 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2919980.02ml
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
CYP4F2 Polyclonal antibody specifically detects CYP4F2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CYP4F2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène CPF2, CYPIVF2, Cytochrome P450 4F2, cytochrome P450, family 4, subfamily F, polypeptide 2, cytochrome P450, subfamily IVF, polypeptide 2, Cytochrome P450-LTB-omega, EC 1.14.13.30, leukotriene B4 omega-hydroxylase, Leukotriene-B(4) 20-monooxygenase 1, leukotriene-B(4) omega-hydroxylase 1, leukotriene-B4 20-monooxygenase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 40-120 of human CYP4F2 (NP_001073.3). AFYDNCRRLRCFPQPPRRNWFWGHQGMVNPTEEGMRVLTQLVATYPQGFKVWMGPISPLLSLCHPDIIRSVINASAAIAPK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8529
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG