Learn More
CYP51A1 Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498185 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498185 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498185 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335348DL594
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
CYP51A1 Polyclonal antibody specifically detects CYP51A1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CYP51A1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CP51, CYP51Cytochrome P450LI, CYPL1, CYPLI, Cytochrome P450 51A1, cytochrome P450, family 51, subfamily A, polypeptide 1, Cytochrome P450-14DM, EC 1.14.13.70, lanosterol 14-alpha demethylase, lanosterol 14-alpha-demethylase, LDMCytochrome P45014DM, P450-14DM, P450L1,51 (lanosterol 14-alpha-demethylase), Sterol 14-alpha demethylase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 245-420 of CYP51A1 (NP_000777.1).,, Sequence:, WLLPGWLPLPSFRRRDRAHREIKDIFYKAIQKRRQSQEKIDDILQTLLDATYKDGRPLTDDEVAGMLIGLLLAGQHTSSTTSAWMGFFLARDKTLQKKCYLEQKTVCGENLPPLTYDQLKDLNLLDRCIKETLRLRPPIMIMMRMARTPQTVAGYTIPPGHQVCVSPTVNQRLKDS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1595
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG