missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYRPTIC/CFC1 Antibody (221428), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Code produit 18657343 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18657343 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18657343 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB18401A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

CYRPTIC/CFC1 Monoclonal antibody specifically detects CYRPTIC/CFC1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CYRPTIC/CFC1
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 221428
Conjugué APC
Dilution Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène CFC1B, cripto, FRL-1, cryptic family 1, Cryptic family protein 1, cryptic protein, CRYPTICFLJ77897, HTX2MGC133213
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Cryptic, Tyr36-Gly177, Accession # P97766
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55997
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.