Learn More
CYRPTIC/CFC1 Antibody (MM0205-8D12), Alexa Fluor™ 488, R&D Systems™
Code produit 18003066 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18003066 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18003066 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP212209AF488
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CYRPTIC/CFC1 Monoclonal specifically detects CYRPTIC/CFC1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CYRPTIC/CFC1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone MM0205-8D12
Conjugué Alexa Fluor 488
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène CFC1B, cripto, FRL-1, cryptic family 1, Cryptic family protein 1, cryptic protein, CRYPTICFLJ77897, HTX2MGC133213
Symboles de gène(s) CFC1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant CYRPTIC/CFC1
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55997
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus