Learn More
Cystatin A Antibody (CPTC-CSTA-1), PE, R&D Systems™
Code produit 18620757 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620757 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18620757 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308498PE
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cystatin A Monoclonal antibody specifically detects Cystatin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cystatin A
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CPTC-CSTA-1
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène cystatin A (stefin A), cystatin AS, cystatin-A, STF1Cystatin-AS, STFAStefin-A
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human Cystatin A protein (Uniprot: P01040)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1475
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2c κ
Gamme de produits Novus