Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’imagerie cellulaire multimodes Cytation 5
Cytation 5 combine la microscopie automatisée et la détection conventionnelle sur microplaque dans une plateforme configurable et évolutive.Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Marque:  Agilent BioTek CYT5MW-SN
Informations supplémentaires : Poids : 36.00000kg
Code produit. 17207969
  • sur devis / 1 pièce
Expédition estimée: 11-07-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Cytation 5 combine la microscopie automatisée et la détection conventionnelle sur microplaque dans une plateforme configurable et évolutive. Le module de microscopie offre un grossissement jusqu’à 60x en fluorescence, en fond clair, en fond clair à haut contraste, en fond clair couleur et en contraste de phase pour répondre à de nombreuses applications et flux de travail.
Les modules de détection multimodes comprennent la détection de fluorescence par filtre et monochromateur, la luminescence et la détection d’absorbance UV-Vis. Le logiciel Gen5 offre un contrôle complet de l’imagerie et de la capture des données, ainsi qu’une analyse puissante des images et des données.
Spécification
Spécification
Lecteur de microplaques multimode pour l’imagerie cellulaire
Sony CMOS, échelle de gris 16 bits, standard ou WFOV
230 à 999 nm, incréments de 1 nm
Absorbance : densité optique de 0 à 4 ; intensité de la fluorescence : 7 décades ; luminesence : > 6 décades
Fluorescence, contraste de phase, fond clair, fond clair à contraste élevé, fond clair couleur et contraste de phase
Caméra à large champ de vision ; fluorescence/imagerie en fond clair/couleur en fond clair ; absorbance UV-Vis basée sur un monochromateur/intensité de fluorescence ; fluorescence résolue dans le temps (secondaire)/luminescence
2 pompes à seringues
Point final, cinétique, balayage spectral et balayage de la zone de puits
1,25X, 2,5X (2,25X eff.), 2,5X (2,75X eff.), 4X, 10X, 20X, 40X, 60X
Incubation dans 4 zones à 65°C avec contrôle de la condensation (±0,2°C à 37°C)
51,4 cm
44,5 cm
36,3 kg
41,6 cm
250 W max.
Linéaire, orbitale, double orbitale
0 à 20%
Monochromateur : ± 2 nm ; distributeur : ± 1 μl ou 2 %
Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers ; compatible avec l’incubateur automatisé BioSpa 8
5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl
CYT5MW
Monochromateur : Plaques de 6 à 384 puits ; filtres : Plaques de 6 à 1 536 puits ; imagerie : Plaques de 6 à 1 536 puits ; compatible plaque Take3
Flash au xénon ; laser de 100 mW à 680 nm (détection alpha)
Lecteur de microplaques Gen5 et logiciel d’imagerie inclus ; logiciels Gen5 Image+ et Image Prime disponibles pour une analyse complète des images ; Gen5 Secure pour la conformité à la norme 21 CFR Part 11 (en option)
20,2 in
17,5 in
80 lb
16,4 in
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.