Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Cell Imaging Only Reader
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
sur devis
Spécification
Type | Lecteur de microplaques d’imagerie cellulaire uniquement |
---|---|
Agitation | Linéaire, orbitale, double orbitale |
Caméra | Sony CMOS, échelle de gris 16 bits, standard ou WFOV |
Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
Plage dynamique | Absorbance : densité optique de 0 à 4 ; intensité de la fluorescence : 7 décades ; luminesence : > 6 décades |
Code produit | Marque | Modèle | Type de microplaques | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type de microplaques | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17267969
|
Agilent BioTek
CYT5V-SN |
CYT5V | Monochromateur : Plaques de 6 à 384 puits ; filtres : Plaques de 6 à 1 536 puits ; imagerie : Plaques de 6 à 1 536 puits | Fluorescence/imagerie en fond clair/couleur en fond clair |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17227969
|
Agilent BioTek
CYT5PV-SN |
CYT5PV | Monochromateur : Plaques de 6 à 384 puits ; filtres : Plaques de 6 à 1 536 puits ; imagerie : Plaques de 6 à 1 536 puits | Fluorescence/imagerie en fond clair/couleur en fond clair/contraste de phase |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17287969
|
Agilent BioTek
CYT5W-SN |
CYT5W | Monochromateur : Plaques de 6 à 384 puits ; filtres : Plaques de 6 à 1 536 puits ; imagerie : Plaques de 6 à 1 536 puits | Caméra à large champ de vision ; imagerie par fluorescence/fond clair/couleur |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17247969
|
Agilent BioTek
CYT5PW-SN |
CYT5PW | Monochromateur : Plaques de 6 à 384 puits ; filtres : Plaques de 6 à 1 536 puits ; imagerie : Plaques de 6 à 1 536 puits | Caméra à large champ de vision ; imagerie par fluorescence/fond clair/couleur/contraste de phase |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
Description
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. The microscopy module offers up to 60x magnification in fluorescence, brightfield, high contrast brightfield, color brightfield, and phase contrast to address many applications and workflows
The multi-mode detection modules include filter- and monochromator-based fluorescence detection, luminescence, and UV-Vis absorbance detection. Gen5 software provides complete control over all imaging and data capture, plus powerful image and data analysis.
Spécification
Lecteur de microplaques d’imagerie cellulaire uniquement | |
Sony CMOS, échelle de gris 16 bits, standard ou WFOV | |
Absorbance : densité optique de 0 à 4 ; intensité de la fluorescence : 7 décades ; luminesence : > 6 décades | |
Fluorescence, contraste de phase, fond clair, fond clair à contraste élevé, fond clair couleur et contraste de phase | |
1,25X, 2,5X (2,25X eff.), 2,5X (2,75X eff.), 4X, 10X, 20X, 40X, 60X | |
20,2 in | |
17,5 in | |
80 lb | |
16,4 in | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
Linéaire, orbitale, double orbitale | |
0 à 20% | |
Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers ; compatible avec l’incubateur automatisé BioSpa 8 | |
Monochromateur : Plaques de 6 à 384 puits ; filtres : Plaques de 6 à 1 536 puits ; imagerie : Plaques de 6 à 1 536 puits | |
Incubation dans 4 zones à 65°C avec contrôle de la condensation (±0,2°C à 37°C) | |
51,4 cm | |
44,5 cm | |
36,3 kg | |
41,6 cm | |
250 W max. |