Learn More
CYTL1 Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18606318 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μL
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606318 25 μL 25µL
18643368 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18606318 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP26885125ul
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
CYTL1 Polyclonal specifically detects CYTL1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CYTL1
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gène C17, C4orf4cytokine-like protein C17, cytokine-like 1, cytokine-like protein 1, Protein C17
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TCYSRMRALSQEITRDFNLLQVSEPSEPCVRYLPRLYLDIHNYCVLDKLRDFVAS
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 54360
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus