Learn More
Cytochrome c Antibody (CYCS/3128R), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18613958 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613958 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18613958 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308598PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.70€
    620.55€ / 100µL
    Économisez 97.15€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Cytochrome c Monoclonal specifically detects Cytochrome c in Amphibian/Canine/Drosophila/Equine/Human/Mouse/Pigeon/Rat samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cytochrome c
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone CYCS/3128R
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène CYCHCS, cytochrome c, cytochrome c, somatic, THC4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant full-length human Cytochrome c protein (Uniprot: P99999)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Core ESC Like Genes, Lipid and Metabolism, Mitochondrial Markers, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 54205
Espèces cibles Amphibian, Canine, Drosophila, Equine, Human, Mouse, Pigeon, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus