Learn More
Cytochrome P450 2D6 Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498027 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
30498027 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30498027 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP335296AF594
 Article restreint
Expédition estimée: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
Cytochrome P450 2D6 Polyclonal antibody specifically detects Cytochrome P450 2D6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigène Cytochrome P450 2D6
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CPD6P450DB1, CYP2D, CYP2D7AP, CYP2D7BP, CYP2D7P2, CYP2D8P2, CYP2DL1, CYPIID6, cytochrome P450 2D6, cytochrome P450, family 2, subfamily D, polypeptide 6, cytochrome P450, family 2, subfamily D, polypeptide 7 pseudogene 2, cytochrome P450, family 2, subfamily D, polypeptide 8 pseudogene 2, cytochrome P450, subfamily II (debrisoquine, sparteine, etc., -metabolising), cytochrome P450, subfamily IID (debrisoquine, sparteine, etc., cytochrome P450, subfamily IID (debrisoquine, sparteine, etc., -metabolising), cytochrome P450, subfamily IID (debrisoquine, sparteine, etc., -metabolizing), Cytochrome P450-DB1, Debrisoquine 4-hydroxylase, EC 1.14.14.1, flavoprotein-linked monooxygenase, -metabolizing)-like 1, MGC120389, MGC120390, microsomal monooxygenase, P450C2D, P450-DB1, polypeptide 6, polypeptide 7 pseudogene 2, polypeptide 8 pseudogene 2, xenobiotic monooxygenase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-230 of human Cytochrome P450 2D6 (NP_000097.3).,, Sequence:, VDLMHRRQRWAARYPPGPLPLPGLGNLLHVDFQNTPYCFDQLRRRFGDVFSLQLAWTPVVVLNGLAAVREALVTHGEDTADRPPVPITQILGFGPRSQGVFLARYGPAWREQRRFSVSTLRNLGLGKKSLEQWVTEEAACLCAAFANHSGRPFRPNGLLDKAVSNVIASLTCGRRFEYDDPRFLRLLDLAQEGLKEESGFLREVLNAVPVL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1565
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.