Learn More
Cytochrome P450 3A4 Antibody (10B10), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
343.00€ - 533.00€
Spécification
| Antigène | Cytochrome P450 3A4 |
|---|---|
| Clone | 10B10 |
| Dilution | ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30043649
|
Novus Biologicals
NBP3-26635-50ul |
50 μL |
343.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30043167
|
Novus Biologicals
NBP3-26635-100ul |
100 μL |
533.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cytochrome P450 3A4 Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome P450 3A4 in Human samples. It is validated for ELISA, ImmunohistochemistrySpécification
| Cytochrome P450 3A4 | |
| ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Albendazole monooxygenase, Albendazole sulfoxidase, CP33, CP34, CYP3A, CYP3A3, CYPIIIA3, CYPIIIA4, Cytochrome P450 3A3, cytochrome P450 3A4, Cytochrome P450 HLp, Cytochrome P450 NF-25, cytochrome P450, family 3, subfamily A, polypeptide 4, cytochrome P450, subfamily IIIA (niphedipine oxidase), polypeptide 3, cytochrome P450, subfamily IIIA (niphedipine oxidase), polypeptide 4, Cytochrome P450-PCN1, EC 1.14.13.32, EC 1.14.13.67, EC 1.14.13.97, EC 1.14.14.1, glucocorticoid-inducible P450, HLP, MGC126680, NF-25, Nifedipine oxidase, P450C3, P450-III, steroid inducible, P450PCN1, Quinine 3-monooxygenase, Taurochenodeoxycholate 6-alpha-hydroxylase | |
| A synthesized peptide derived from Human Cytochrome P450 3A4 [UniProt P08684] | |
| Primary | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 10B10 | |
| ELISA, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| 1576 | |
| IgG | |
| Affinity purified |