Learn More
Cytokeratin 10 Antibody (KRT10/844), HRP, R&D Systems™
Code produit 18606545 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606545 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18606545 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP247825H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.73€
    582.75€ / 0.1mL
    Économisez 79.98€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 10 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 10 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cytokeratin 10
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Classification Monoclonal
Clone KRT10/844
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène BCIE, BIE, CK10, CK-10, cytokeratin 10, Cytokeratin-10, EHK, K10keratosis palmaris et plantaris, keratin 10, Keratin 10 (epidermolytic hyperkeratosis, keratosis palmaris et plantaris), keratin, type I cytoskeletal 10, keratin-10, KPP
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human Cytokeratin 10 protein (Uniprot: P13645)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3858
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ