missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 13 Antibody (KRT13/2850), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08288AF647
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cytokeratin 13 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 13 in Human, Mouse, Rat, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Cytokeratin 13 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| CK13, CK-13, cytokeratin 13, Cytokeratin-13, K13cytokeratin-13, keratin 13, keratin, type I cytoskeletal 13, keratin-13, MGC161462, MGC3781 | |
| esophageal keratins of rabbit origin | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 3860 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| KRT13/2850 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Rabbit | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu