missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 14 Antibody (LL002), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-34675CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cytokeratin 14 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 14 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),Simple Western,CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| Cytokeratin 14 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CK14, CK-14, cytokeratin 14, cytokeratin-14, EBS3, EBS4, K14, keratin 14, keratin 14 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara, Koebner), keratin, type I cytoskeletal 14, Keratin-14, NFJ | |
| A synthetic peptide of 15 amino acid from the C-terminus of human Cytokeratin 14. (Uniprot: P02533) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 3861 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG3 κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Simple Western | |
| LL002 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu