Learn More
Cytokeratin 15 Antibody (KRT15/2103R), PE, Novus Biologicals™
Code produit 18605086 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18605086 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18605086 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308609PE
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
Cytokeratin 15 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 15 in Bovine/Human/Rat samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cytokeratin 15
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone KRT15/2103R
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène CK15, CK-15, cytokeratin 15, cytokeratin-15, K15keratin-15, basic, K1CO, keratin 15, keratin, type I cytoskeletal 15, Keratin-15, keratin-15, beta, KRTB, type I cytoskeletal 15
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant human full-length Cytokeratin 15 protein (Uniprot: P19012)
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3866
Espèces cibles Bovine, Human, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG