Learn More
Cytokeratin 16 Antibody (LL025), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18612088 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612088 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18612088 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308684PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.11€
    696.15€ / 0.1mL
    Économisez 100.96€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 16 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cytokeratin 16
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone LL025
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène CK16, CK-16, cytokeratin 16, cytokeratin-16, FNEPPK, focal non-epidermolytic palmoplantar keratoderma, K16, K1CP, keratin 16, keratin, type I cytoskeletal 16, keratin-16, KRT16A, NEPPK
Espèces hôtes Mouse
Immunogène A synthetic peptide from the C-terminal of human Cytokeratin 16 (Uniprot: P08779)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3868
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus