Learn More
Cytokeratin 17 Antibody (KRT17/4604), FITC, R&D Systems™
Code produit 18621389 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621389 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18621389 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308541F
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 17 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 17 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cytokeratin 17
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone KRT17/4604
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène 39.1, CK-17, cytokeratin-17, K17, keratin 17, keratin, type I cytoskeletal 17, keratin-17, PC, PC2, PCHC1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human Cytokeratin 17 protein (Uniprot: Q04695)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3872
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus