Learn More
Cytokeratin 18 Antibody (810811) [Janelia Fluor™ 525], R&D Systems™
Code produit 30170936 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30170936 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30170936 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB7619JF525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.73€
    572.25€ / 0.1mL
    Économisez 90.48€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 18 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 18 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cytokeratin 18
Applications Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 810811
Conjugué Janelia Fluor 525
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Cell proliferation-inducing gene 46 protein, cell proliferation-inducing protein 46, CK-18, CYK18, cytokeratin 18, cytokeratin-18, K18, keratin 18, keratin, type I cytoskeletal 18, keratin-18
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human Cytokeratin 18, Ala239-Asp397, Accession # P05783
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3875
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus