missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 19 Antibody (963410), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals MAB35062JF549
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cytokeratin 19 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 19 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Spécification
| Cytokeratin 19 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| 40-kDa keratin intermediate filament, CK19, CK-19, cytokeratin 19, K19, K1CS, keratin 19, keratin, type I cytoskeletal 19, keratin, type I, 40-kd, Keratin-19, MGC15366 | |
| E.coli-derived recombinant human Cytokeratin 19, Gln311-Lys370, Accession # P08727 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| 3880 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| 963410 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu