Learn More
Cytokeratin 19 Antibody (KRT19/1959R), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18607447 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607447 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607447 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308635APC
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Cytokeratin 19 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 19 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cytokeratin 19
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone KRT19/1959R
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène 40-kDa keratin intermediate filament, CK19, CK-19, cytokeratin 19, K19, K1CS, keratin 19, keratin, type I cytoskeletal 19, keratin, type I, 40-kd, Keratin-19, MGC15366
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant human full-length Cytokeratin 19 protein (Uniprot: P08727)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3880
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus