Learn More
Cytokeratin 2 Antibody Alexa Fluor™ Plus 488, R&D Systems™
Code produit 31985070 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31985070 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31985070 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321424AFP488
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Cytokeratin 2 Polyclonal antibody specifically detects Cytokeratin 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cytokeratin 2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor Plus 488
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CK-2e, Cytokeratin-2e, epidermal ichthyosis bullosa of Siemens, Epithelial keratin-2e, K2e, keratin 2, keratin 2A (epidermal ichthyosis bullosa of Siemens), keratin, type II cytoskeletal 2 epidermal, Keratin-2 epidermis, keratin-2e, KRT2AMGC116967, KRT2EMGC116968, KRTE, Type-II keratin Kb2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Cytokeratin 2
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3849
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus