Description
Cytokeratin 4 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | Cytokeratin 4 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 5H5 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 |
| Formule | In 1x PBS, pH 7.4 |
| Numéro d’ordre du gène | NP_002263 |
| Alias de gène | CK4, CK-4, CYK4cytokeratin-4, Cytokeratin-4, FLJ31692, K4cytokeratin 4, keratin 4, keratin, type II cytoskeletal 4, Keratin-4, Type-II keratin Kb4 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Afficher plus |