Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Cytokeratin 5/6 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Cytokeratin 5/6 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
221.00€ - 990.47€
Spécification
Antigène Cytokeratin 5/6 Ab-2
Clone D5/16 B4
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produkte 5
Produktcode Marke Quantité Forme Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantité Forme Preis Menge & Verfügbarkeit  
12670197
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1814-S0
100 μL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12660197
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1814-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
947.00€
883.38€ / 500µL
Économisez 63.62€
6% de réduction
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12650197
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1814-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1065.00€
990.47€ / 1mL
Économisez 74.53€
6% de réduction
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12630197
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1814-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
597.00€
556.22€ / 7mL
Économisez 40.78€
6% de réduction
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12640197
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1814-RQ
12 mL Ready-to-Use
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
797.00€
744.21€ / 12mL
Économisez 52.79€
6% de réduction
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Twenty human keratins are divided into acidic (pI <5.7) and basic (pI >6.0) subfamilies. Members of the acidic and basic subfamilies are found together in pairs. The composition of keratin pairs varies with the epithelial cell type, stage of differentiation, cellular growth environment, and disease state. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor identification.
Host Species: Mouse
Clone: D5/16 B4
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Isolated cytokeratin 5
Molecular Weight: 58 kDa (Cytokeratin 5), 56 kDa (Cytokeratin 6)
Positive Control: Mesothelioma, Squamous Cell Ca
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Cytokeratin 5/6 Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Isolated cytokeratin 5
D5/16 B4
Monoclonal
Mouse
Cytoskeletal Protein
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt