Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Cytokeratin 5/6 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Cytokeratin 5/6 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
221.00€ - 990.47€
Spécification
| Antigène | Cytokeratin 5/6 Ab-2 |
|---|---|
| Clone | D5/16 B4 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Quantité | Forme | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Quantité | Forme | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|
12670197
|
Epredia™
MS-1814-S0 |
100 μL | Concentrated | ||||||
|
12660197
|
Epredia™
MS-1814-S1 |
500 μL | Concentrated |
947.00€ 883.38€ / 500µL Économisez 63.62€ 6% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
|
12650197
|
Epredia™
MS-1814-S |
1 mL | Concentrated |
1065.00€ 990.47€ / 1mL Économisez 74.53€ 6% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
|
12630197
|
Epredia™
MS-1814-R7 |
7 mL | Prediluted |
597.00€ 556.22€ / 7mL Économisez 40.78€ 6% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
|
12640197
|
Epredia™
MS-1814-RQ |
12 mL | Ready-to-Use |
797.00€ 744.21€ / 12mL Économisez 52.79€ 6% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
Twenty human keratins are divided into acidic (pI <5.7) and basic (pI >6.0) subfamilies. Members of the acidic and basic subfamilies are found together in pairs. The composition of keratin pairs varies with the epithelial cell type, stage of differentiation, cellular growth environment, and disease state. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor identification.Host Species: Mouse
Clone: D5/16 B4
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Isolated cytokeratin 5
Molecular Weight: 58 kDa (Cytokeratin 5), 56 kDa (Cytokeratin 6)
Positive Control: Mesothelioma, Squamous Cell Ca
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
| Cytokeratin 5/6 Ab-2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| IVD | |
| Isolated cytokeratin 5 |
| D5/16 B4 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Cytoskeletal Protein | |
| Primary |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.