missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 6A (KRT6A) (Basal Cell Marker) Mouse, Clone: KRT6A/2368, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio 3853-MSM4-P0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| Cytokeratin 6A (KRT6A) (Basal Cell Marker) | |
| Cytoplasmic | |
| KRT6A/2368 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| 56kDa | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| RUO | |
| 3853 | |
| IgG2a κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human Cytokeratin 6A (KRT6A) protein | |
| Tonsil or Basal Cell Carcinoma (BCC) | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu