Learn More
Cytokeratin 7, 8 Antibody (LDS65) - BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18603949 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18603949 0.025 mL 0.03mL
18625316 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18603949 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2504590.025ml
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.29€
    201.60€ / 0.03mL
    Économisez 40.69€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 7, 8 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 7, 8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cytokeratin 7, 8
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone LDS65
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Formule PBS
Alias de gène CK7, CK-7, CK8, CK-8, Cytokeratin-7, Cytokeratin-8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 7, keratin-7
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Cytoskeletons of the human urothelial RT4 cell line
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.025 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cellular Signaling
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3855
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified