Learn More
Cytokeratin 7 Rabbit, Clone: KRT7/1499R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | Cytokeratin 7 |
---|---|
Clone | KRT7/1499R |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15920338
|
EnquireBio
3855-RBM9-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15910338
|
EnquireBio
3855-RBM9-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Cytokeratin 7 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
3855 | |
Recombinant full-length human KRT7 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
55kDa |
KRT7/1499R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_011536627 | |
KRT7 | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
HeLa cells. Carcinoma of ovary, lung, cervix, or breast |