Learn More
Cytokeratin 8/18 Mouse, Clone: KRT8.18/1346, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio MSM27-1346-P0
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15911408
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
Cytokeratin 8/18
Cytoplasmic
KRT8.18/1346
Unconjugated
Mouse
MCF-7 or A431 cells. Skin, Colon, lung or breast carcinoma
20 μg
Primary
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Cytoskeleton preparation from HeLa cells
Protein A/G Purified
RUO
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.