missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 8 Antibody (H1+TS1) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-44937
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cytokeratin 8 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Cytokeratin 8 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| H1+TS1 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 μg/mL | |
| CARD2, CK8, CK-8, CYK8, Cytokeratin-8, K2C8, K8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 8, keratin-8, KO, Type-II keratin Kb8 | |
| Cytoskeleton preparation containing cytokeratin 8 (H1), Keratin preparation from a human carcinoma (TS1) (Uniprot: P05787) | |
| 7 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers | |
| 3856 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG1 κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu