missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 8 Antibody (LP3K), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB3165P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cytokeratin 8 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Spécification
| Cytokeratin 8 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| LP3K | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| CARD2, CK8, CK-8, CYK8, Cytokeratin-8, K2C8, K8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 8, keratin-8, KO, Type-II keratin Kb8 | |
| SV-40 transformed human neonatal keratinocyte extract | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific | |
| 3856 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu