missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2 Antibody (OTI4G1), PE, Novus Biologicals™

Code produit 18125695 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18125695 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18125695 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP271313PE

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2 Monoclonal specifically detects Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone OTI4G1
Conjugué PE
Dilution Flow Cytometry
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène cytosolic, 1C, member 1, EC 2.8.2, EC 2.8.2.-, EC 2.8.2.1, EC 2.8.2.2, humSULTC2, ST1C2, Sulfotransferase 1C1, sulfotransferase family, cytosolic, 1C, member 2, SULT1CNo.1
Symboles de gène(s) SULT1C2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2 (NP_001047) produced in HEK293T cells.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6819.0
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.