missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DAP1 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-22259APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
DAP1 Polyclonal antibody specifically detects DAP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spécification
| DAP1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| DAP1, DAP-1, death-associated protein, death-associated protein 1, MGC99796 | |
| The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 52 and 102 of human Death-Associated Protein using the numbering given in entry NP_004385.1 (GeneID 1611). | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cellular Markers | |
| 1611 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| APC | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu