Learn More
DAP1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
204.00€ - 463.00€
Spécification
Antigène DAP1
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:20-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18690772
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-92897-0.02ml
0.02 mL
204.00€
0.02mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18651692
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-92897-0.1ml
0.1 mL
463.00€
0.01mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
DAP1 Polyclonal antibody specifically detects DAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
DAP1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, Cellular Markers
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
1611
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:20-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
DAP1, DAP-1, death-associated protein, death-associated protein 1, MGC99796
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-102 of human DAP (NP_004385.1). MSSPPEGKLETKAGHPPAVKAGGMRIVQKHPHTGDTKEEKDKDDQEWESPSPPKPTVFISGVIARGDKDFPPAAAQVAHQKPHASMDKHPSPRTQHIQQPRK
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.