missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DAP3 Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30510664 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30510664 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30510664 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338358R

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

DAP3 Polyclonal antibody specifically detects DAP3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DAP3
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 550
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène bMRP-10, DAP-3Death-associated protein 3, death associated protein 3, DKFZp686G12159,28S ribosomal protein S29, mitochondrial, FLJ12817, MGC126058, MGC126059, mitochondrial 28S ribosomal protein S29, MRP-S29Ionizing radiation resistance conferring protein, MRPS29S29mt
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 159-398 of human DAP3 (NP_387506.1).,, Sequence:, HLWVKNCRDLLQSSYNKQRFDQPLEASTWLKNFKTTNERFLNQIKVQEKYVWNKRESTEKGSPLGEVVEQGITRVRNATDAVGIVLKELKRQSSLGMFHLLVAVDGINALWGRTTLKREDKSPIAPEELALVHNLRKMMKNDWHGGAIVSALSQTGSLFKPRKAYLPQELLGKEGFDALDPFIPILVSNYNPKEFESCIQYYLENNWLQHEKAPTEEGKKELLFLSNANPSLLERHCAYL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7818
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.