Learn More
Dapsone-13C12, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Description
Assurez-vous d'avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l'ISO 9001
- Certificat d'analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d'expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Forme physique | Cristalline |
CAS | 1632119-29-9 |
Formule moléculaire | 13C12H12N2O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 260.21 |
Qualité | Étalon analytique, |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 10 mg |
À utiliser avec (application) | SULFAMIDES |