Learn More
DARS2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Spécification
Antigène DARS2
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30231153
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-38469-20ul
20 μL
190.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30226716
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-38469-100ul
100 μL
550.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
DARS2 Polyclonal antibody specifically detects DARS2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
DARS2
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
55157
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
aspartate tRNA ligase 2, mitochondrial, Aspartate--tRNA ligase, aspartyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial, aspartyl-tRNA synthetase, mitochondrial, AspRS, ASPRS. LBSL, EC 6.1.1, EC 6.1.1.12, FLJ10514, LBSL, MT-ASPRS, RP3-383J4.2
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 406-645 of human DARS2 (NP_060592.2).,, Sequence:, ANRNWNSPVANFIMESQRLELIRLMETQEEDVVLLTAGEHNKACSLLGKLRLECADLLETRGVVLRDPTLFSFLWVVDFPLFLPKEENPRELESAHHPFTAPHPSDIHLLYTEPKKARSQHYDLVLNGNEIGGGSIRIHNAELQRYILATLLKEDVKMLSHLLQALDYGAPPHGGIALGLDRLICLVTGSPSIRDVIAFPKSFRGHDLMSNTPDSVPPEELKPYHIRVSKPTDSKAERAH
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.