Learn More
Emma Safety Footwear Dave S3 Shoe
If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Dave.
125.08€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Marron |
À utiliser avec (application) | Logistique et transport, électronique, construction et technologie, fabrication, nature et environnement |
Matériau de revêtement | Traitement antibactérien Hydro-Tec |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17582616
|
Emma Safety Footwear
MM96654939 |
39 |
125.08€
1 paire |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17592616
|
Emma Safety Footwear
MM96654940 |
40 |
125.08€
1 paire |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17502626
|
Emma Safety Footwear
MM96654941 |
41 |
125.08€
1 paire |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17512626
|
Emma Safety Footwear
MM96654942 |
42 |
125.08€
1 paire |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17522626
|
Emma Safety Footwear
MM96654943 |
43 |
125.08€
1 paire |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17532626
|
Emma Safety Footwear
MM96654944 |
44 |
125.08€
1 paire |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17542626
|
Emma Safety Footwear
MM96654945 |
45 |
125.08€
1 paire |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17552626
|
Emma Safety Footwear
MM96654946 |
46 |
125.08€
1 paire |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17562626
|
Emma Safety Footwear
MM96654947 |
47 |
125.08€
1 paire |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17572626
|
Emma Safety Footwear
MM96654948 |
48 |
125.08€
1 paire |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
- Meral Free
- The streetborn safety shoe. If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Dave.
- A no compromise metal free safety shoe that looks and feels like a classic sneaker.
- It gets its name from the highly supportive reinforced heel.
- This heel together with the shoe's reinforced, shock absorbing sole keeps ankles, shins and joints free from stress and injury.
- DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
- Industries:
- Logistics & transport
- Electronics
- Construction & technology
- Manufacturing
- Nature & environment
Spécification
ISO 20345:2011 | |
Marron | |
Traitement antibactérien Hydro-Tec | |
Largeur standard | |
Chaussure de sécurité |
Lacets | |
Logistique et transport, électronique, construction et technologie, fabrication, nature et environnement | |
Nubuck, Nubuck huilé | |
Faible |