Learn More
DAZ1 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Code produit 18601866 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601866 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18601866 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298991PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
DAZ1 Polyclonal specifically detects DAZ1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène DAZ1
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Conjugué PerCP
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène deleted in azoospermia, deleted in azoospermia 1, FLJ17175, SPGYDAZdeleted in azoospermia protein 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human DAZ1.
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Gamme de produits Novus