missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DAZL Antibody (DAZL/4253), DyLight 350, Novus Biologicals™

Code produit 18591273 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18591273 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18591273 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308742UV

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

DAZL Monoclonal antibody specifically detects DAZL in Human, Mouse, Rat, Cynomolgus Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DAZL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone DAZL/4253
Conjugué DyLight 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DAZHSPGY-like-autosomal, DAZL1DAZ-like autosomal, DAZLA, deleted in azoospermia-like, Deleted in azoospermia-like 1, germline specific RNA binding protein, MGC26406, spermatogenesis gene on the Y-like autosomal, SPGYLADAZ homolog
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recognizes DAZL protein C terminus sequence CRVHHFRRSRAMLKSV. (Uniprot: Q92904)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1618
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Cynomolgus Monkey
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.