Learn More
DBC1/p30 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Spécification
Antigène DBC1/p30
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30229210
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-38390-20ul
20 μL
190.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30229729
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-38390-100ul
100 μL
550.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
DBC1/p30 Polyclonal antibody specifically detects DBC1/p30 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
DBC1/p30
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cell Cycle and Replication, Tumor Suppressors
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
57805
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
DBC.1, DBC1deleted in breast cancer 1, DBC-1p30 DBC protein, Deleted in breast cancer gene 1 protein, KIAA1967, NET35, p30 DBC, p30DBC
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 654-923 of human DBC1/p30 (NP_066997.3).,, Sequence:, LLRDDGEEEFAGAKLEDSEVRSVASNQSEMEFSSLQDMPKELDPSAVLPLDCLLAFVFFDANWCGYLHRRDLERILLTLGIRLSAEQAKQLVSRVVTQNICQYRSLQYSRQEGLDGGLPEEVLFGNLDLLPPPGKSTKPGAAPTEHKALVSHNGSLINVGSLLQRAEQQDSGRLYLENKIHTLELKLEESHNRFSATEVTNKTLAAEMQELRVRLAEAEETARTAERQKSQLQRLLQELRRRLTPLQLEIQRVVEKADSWVEKEEPAPSN
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.