missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DBC1/p30 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Code produit 30039621 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30039621 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30039621 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP222294PCP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

DBC1/p30 Polyclonal antibody specifically detects DBC1/p30 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DBC1/p30
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène DBC.1, DBC1deleted in breast cancer 1, DBC-1p30 DBC protein, Deleted in breast cancer gene 1 protein, KIAA1967, NET35, p30 DBC, p30DBC
Espèces hôtes Goat
Immunogène The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 873 to 923 of human p30 DBC Protein using the numbering given in entry NP_066997.3 (GeneID 57805).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57805
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.