missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DC-SIGN/CD209 Antibody (MMD3), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB83451Y
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
DC-SIGN/CD209 Monoclonal antibody specifically detects DC-SIGN/CD209 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spécification
| DC-SIGN/CD209 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| MMD3 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD209 antigendendritic cell-specific intracellular adhesion molecules (ICAM)-3 grabbingnon-integrin, CD209 molecule, CDSIGNHIV gpl20-binding protein, CLEC4LC-type lectin domain family 4 member L, DC-SIGN1C-type lectin domain family 4, member L, DC-SIGNMGC129965, Dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin 1 | |
| Purified mouse DC-SIGN/CD209 extracellular domain, Accession # FJ168685 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites | |
| 30835 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2c |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu