missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DC-STAMP/TM7SF4 Antibody (788524), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Code produit 18533539 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18533539 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18533539 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB7824J

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

DC-STAMP/TM7SF4 Monoclonal antibody specifically detects DC-STAMP/TM7SF4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DC-STAMP/TM7SF4
Applications Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 788524
Conjugué Janelia Fluor 646
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène dendritic cell-specific transmembrane protein, transmembrane 7 superfamily member 4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human DC-STAMP, Asp314-Thr376, Accession # Q9H295
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 81501
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.