missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DCAMKL2 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Code produit 18440375 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; Alexa Fluor 750
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18440375 0.1 mL; Alexa Fluor 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18440375 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP177128AF750

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

DCAMKL2 Polyclonal antibody specifically detects DCAMKL2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DCAMKL2
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 750
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CL2EC 2.7.11.1, CLICK-II, CLIK2, DCDC3, DCDC3BCaMK-like CREB regulatory kinase 2, DCK2DCAMKL2, DKFZp761I032, doublecortin and CaM kinase-like 2, Doublecortin domain-containing protein 3B, Doublecortin-like and CAM kinase-like 2, doublecortin-like kinase 2CLICK2, EC 2.7.11, MGC45428, serine/threonine-protein kinase DCLK2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human DCLK2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of DCLK2. Amino Acid Squence: PGGERAGTWRRHRD
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 166614
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.